4'-(Trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002700-5G 002700-25G
FLUO002700-5GEA 45.9 EUR InStock
FLUO002700-5G FLUO002700-25G
4'-(Trifluormethyl)acetanilid
4'-(Trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₉H₈F₃NO
MW: 203.16 g/mol
Melting Pt: 208…211 °C
MDL Number: MFCD00013562
CAS-Nummer: 349-97-3
EINECS: 206-495-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge