Ethylfluoracetat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL19465.POR 019465-100G 019465-25G
CHMPFL19465.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL19465.POR FLUO019465-100G FLUO019465-25G
Ethylfluoracetat
Ethylfluoracetat
Formel: C₄H₇FO₂
Siedepunkt: 119,2 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0912 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000450
CAS-Nummer: 459-72-3
EINECS: 207-297-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge