Methyltrifluoracetat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001026-100G 001026-500G 001026-1KG
FLUO001026-100GEA 36.9 EUR InStock
FLUO001026-100G FLUO001026-500G FLUO001026-1KG
Methyltrifluoracetat
Methyltrifluoracetat
Formel: C₃H₃F₃O₂
MW: 128.05 g/mol
Siedepunkt: 43
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 1.2639 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000417
CAS-Nummer: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge