Difluoressigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
142859-25G 142859-5G
SIAL142859-25GEA 205 EUR InStock
SIAL142859-25G SIAL142859-5G
Difluoressigsäure, Sigma-Aldrich®
Difluoressigsäure
Formel: C₂H₂F₂O₂
MW: 96.03 g/mol
Siedepunkt: 134
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 1.526 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004220
CAS-Nummer: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge