Hexafluorglutarsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A17848.06 A17848.14
A17848.06EA 50.9 EUR InStock
A17848.06 A17848.14
Hexafluorglutarsäure ≥98%
Hexafluorglutarsäure
Purity: 98% CAS No.: 376-73-8 Molecular Formula: C5H2F6O4 Formula Weight: 240.06 Melting Point: 92-97° Boiling Point: 134-138°/3mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004172
Formel: C₅H₂F₆O₄
Siedepunkt: 134…138 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 92…97 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004172
CAS-Nummer: 376-73-8
EINECS: 206-813-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge