Tetrafluorbernsteinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002270-5G 002270-25G
FLUO002270-5GEA 84.9 EUR InStock
FLUO002270-5G FLUO002270-25G
Tetrafluorbernsteinsäure
Tetrafluorbernsteinsäure
Formel: C₄H₂F₄O₄
Siedepunkt: 120 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 118…120 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042430
CAS-Nummer: 377-38-8
EINECS: 206-820-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge