1,1,1-Trifluoriodethan 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
176080100 176080500
ACRO176080100EA 59.5 EUR InStock
ACRO176080100 ACRO176080500
1,1,1-Trifluoriodethan 99%
1,1,1-Trifluoriodethan
Formel: C₂H₂F₃I
MW: 209.94 g/mol
Siedepunkt: 53…55 °C (760 mmHg)
Dichte: 2.13 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001082
CAS-Nummer: 353-83-3
EINECS: 206-541-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..