1-Iod-4,4,4-trifluorbutan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001539-5G 001539-1G 001539-25G
FLUO001539-5GEA 107 EUR InStock
FLUO001539-5G FLUO001539-1G FLUO001539-25G
1-Iod-4,4,4-trifluorbutan
1-Iod-4,4,4-trifluorbutan
Formel: C₄H₆F₃I
MDL Number: MFCD00041543
CAS-Nummer: 461-17-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge