1-Amino-2,2,2-trifluorethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
269042-1G 269042-5G
SIAL269042-1GEA 57.7 EUR InStock
SIAL269042-1G SIAL269042-5G
1-Amino-2,2,2-trifluorethan, Sigma-Aldrich®
1-Amino-2,2,2-trifluorethan
Formel: C₂H₄F₃N
MW: 99.06 g/mol
Siedepunkt: 35.85
Dichte: 1.2452 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00008132
CAS-Nummer: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN: 2733
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge