2,2,3,4,4,4-Hexafluor-1-butanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002398-5G 002398-100G 002398-25G
FLUO002398-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002398-5G FLUO002398-100G FLUO002398-25G
2,2,3,4,4,4-Hexafluor-1-butanol
2,2,3,4,4,4-Hexafluor-1-butanol
Formel: C₄H₄F₆O
Siedepunkt: 104…105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,564 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042309
CAS-Nummer: 382-31-0
EINECS: 206-842-7
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge