2,2-Difluorethanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001565-1G 001565-25G 001565-5G
FLUO001565-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001565-1G FLUO001565-25G FLUO001565-5G
2,2-Difluorethanol
2,2-Difluoroethanol
Formel: C₂H₄F₂O
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –28,2 °C
Dichte: 1,296 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042248
CAS-Nummer: 359-13-7
UN: 1987
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge