3,3,4,4,4-Pentafluor-1-butanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010501-1G 010501-5G
FLUO010501-1GEA 57.9 EUR InStock
FLUO010501-1G FLUO010501-5G
3,3,4,4,4-Pentafluor-1-butanol
3,3,4,4,4-Pentafluor-1-butanol
Formel: C₄H₅F₅O
MDL Number: MFCD03424479
CAS-Nummer: 54949-74-5
EINECS: 259-405-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge