Triethylsilyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
279471-10G 279471-50G
SIAL279471-10GEA 122 EUR InStock
SIAL279471-10G SIAL279471-50G
Triethylsilyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Triethylsilyltrifluormethansulfonat
Formel: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Siedepunkt: 77…79 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,225 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000407
CAS-Nummer: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge