1,2-Diiodethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D122807-100G D122807-25G
SIALD122807-100GEA 184 EUR InStock
SIALD122807-100G SIALD122807-25G
1,2-Diiodethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Diiodethan
Formel: C₂H₄I₂
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 80…82 °C
Dichte: 2,132 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001093
CAS-Nummer: 624-73-7
EINECS: 210-859-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge