Iodessigsäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
122280250 122280500 122281000
ACRO122280250EA 72.8 EUR InStock
ACRO122280250 ACRO122280500 ACRO122281000
Iodessigsäure 97%
Iodessigsäure
Formel: C₂H₃IO₂
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 79…83 °C
Dichte: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002685
CAS-Nummer: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN: 2923
ADR: 8,I
Merck Index: 13,05047
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 83 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge