N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
395005-10X1ML 395005-25ML 395005-5ML
395005-10X1MLEA 189 EUR InStock
395005-10X1ML 395005-25ML 395005-5ML
N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal, Supelco®
N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal is an derivatizing reagent.
Formel: C₁₁H₂₅NO₂
Siedepunkt: 56…57 °C (8 mmHg) (Lit.)
Dichte: 0,848 g/mL (25 °C) (Lit.)
MDL Number: MFCD00015002
CAS-Nummer: 36805-97-7
EINECS: 253-222-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=039d4b17a9cd3649f9f3329b343a8cf1d0ac09d3&vid=039d4b17a9cd3649f9f3329b343a8cf1d0ac09d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
APPEARANCE (COLOR) Colorless to Yellow
APPEARANCE (FORM) Liquid
PURITY (GC AREA %) ≥ 90.0 %
PROTON NMR SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge