Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethanolamin (Trolamin, TEA) ≥98%, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


04150.3000 04150.2000 04150.4000 04150.5020 04150.6000
KRAF04150.3000EA 52.7 EUR InStock
KRAF04150.3000 KRAF04150.2000 KRAF04150.4000 KRAF04150.5020 KRAF04150.6000
Triethanolamin (Trolamin, TEA) ≥98%, reinst
Triethanolamin (Trolamin, TEA)


Formel: C₆H₁₅NO₃
Siedepunkt: 335,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 21,6 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 179 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002855
CAS-Nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge