N,N-Dimethyldodecylamin ≥90%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B24145.0B B24145.18 B24145.30
B24145.0BEA 308 EUR InStock
B24145.0B B24145.18 B24145.30
N,N-Dimethyldodecylamin ≥90%
N,N-Dimethyldodecylamin
Purity: 90+% CAS No.: 112-18-5 Molecular Formula: CH3(CH2)11N(CH3)2 Formula Weight: 213.41 Flash Point: 118°(244°F) Refractive Index: 1.4375 Melting Point: -20° Boiling Point: 110-112°/3mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008970
Formel: C₁₄H₃₁N
Siedepunkt: 110…112 °C (3 mmHg)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,787
Flash-Pt: 118 °C (244 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008970
CAS-Nummer: 112-18-5
EINECS: 203-943-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge