N,N-Dimethyloctylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
256226-25ML 256226-5ML
SIAL256226-25MLEA 104 EUR InStock
SIAL256226-25ML SIAL256226-5ML
N,N-Dimethyloctylamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyloctylamin
Formel: C₁₀H₂₃N
MW: 157.3 g/mol
Siedepunkt: 195
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 0.765 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 65
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009558
CAS-Nummer: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN: 2922
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge