Trioctylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T81000-100G T81000-25G T81000-500G
SIALT81000-100GEA 77.4 EUR InStock
SIALT81000-100G SIALT81000-25G SIALT81000-500G
Trioctylamin, Sigma-Aldrich®
Trioctylamin
Formel: C₂₄H₅₁N
MW: 353.68 g/mol
Siedepunkt: 365
Melting Pt: –39 °C
Dichte: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 158
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009560
CAS-Nummer: 1116-76-3
EINECS: 214-242-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge