Tripropylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
143979-18L 143979-25ML 143979-2L 143979-500ML
SIAL143979-18LEA 468 EUR InStock
SIAL143979-18L SIAL143979-25ML SIAL143979-2L SIAL143979-500ML
Tripropylamin, Sigma-Aldrich®
Tripropylamin
Formel: C₉H₂₁N
MW: 143.27 g/mol
Siedepunkt: 156
Melting Pt: –94 °C
Dichte: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 34
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009363
CAS-Nummer: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
UN: 2260
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge