2-(Diethylamino)ethanol 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
114330010 114330025 114330100
ACRO114330010EA 31 EUR InStock
ACRO114330010 ACRO114330025 ACRO114330100
2-(Diethylamino)ethanol 99%
2-(Diethylamino)ethanol
Formel: C₆H₁₅NO
MW: 117.19 g/mol
Siedepunkt: 161 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.88 g/cm³
Flash-Pt: 51.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002850
CAS-Nummer: 100-37-8
EINECS: 202-845-2
UN: 2686
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03139
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge