1-Dodecylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008926-1G 008926-5G 008926-25G
FLUO008926-1GEA 67.1 EUR InStock
FLUO008926-1G FLUO008926-5G FLUO008926-25G
1-Dodecylisothiocyanat
1-Dodecylisothiocyanat
Formel: C₁₃H₂₅NS
Siedepunkt: 98…104 °C (0,01 mmHg)
Melting Pt: –12 °C
Dichte: 0,8972 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041121
CAS-Nummer: 1072-32-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge