1-Hexylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12223.06 A12223.14
A12223.06EA 41.9 EUR InStock
A12223.06 A12223.14
1-Hexylisothiocyanat ≥97%
1-Hexylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 4404-45-9 Molecular Formula: CH3(CH2)5NCS Formula Weight: 143.25 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4915 Odour: Pungent Boiling Point: 216° Beilstein Reference: 1751837 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00014445
Formel: C₇H₁₃NS
Siedepunkt: 216 °C
Dichte: 0,933
Flash-Pt: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014445
CAS-Nummer: 4404-45-9
EINECS: 224-549-2
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge