1-Propylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009571-10G 009571-50G
FLUO009571-10GEA 57.9 EUR InStock
FLUO009571-10G FLUO009571-50G
1-Propylisothiocyanat
1-Propylisothiocyanat
Formel: C₄H₇NS
MW: 101.17 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.9909 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00004823
CAS-Nummer: 628-30-8
EINECS: 211-035-8
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge