2-Methoxyethylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009506-1G 009506-5G 009506-25G
FLUO009506-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO009506-1G FLUO009506-5G FLUO009506-25G
2-Methoxyethylisothiocyanat
2-Methoxyethylisothiocyanat
Formel: C₄H₇NOS
Siedepunkt: 88,5…92 °C (23.5 mmHg)
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041126
CAS-Nummer: 38663-85-3
EINECS: 254-070-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge