1,4-Butylendiisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018329-1G 018329-5G
FLUO018329-1GEA 55.4 EUR InStock
FLUO018329-1G FLUO018329-5G
1,4-Butylendiisothiocyanat
1,4-Butylendiisothiocyanat
Formel: C₆H₈N₂S₂
Siedepunkt: 102…104 °C (0,1 mmHg)
Melting Pt: 124 °C
MDL Number: MFCD00041136
CAS-Nummer: 4430-51-7
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge