1,6-Hexylendiisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008978-1G 008978-5G
FLUO008978-1GEA 218 EUR InStock
FLUO008978-1G FLUO008978-5G
1,6-Hexylendiisothiocyanat
1,6-Hexylendiisothiocyanat
Formel: C₈H₁₂N₂S₂
MDL Number: MFCD00041137
CAS-Nummer: 5586-70-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge