Heptylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
126802-100G 126802-25G
SIAL126802-100GEA 144 EUR InStock
SIAL126802-100G SIAL126802-25G
Heptylamin, Sigma-Aldrich®
Heptylamin
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂NH₂
Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 0,7754 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008244
CAS-Nummer: 111-68-2
EINECS: 203-895-8
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge