1-Amino-2-butanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002496-5G 002496-1G
FLUO002496-5GEA 180 EUR InStock
FLUO002496-5G FLUO002496-1G
1-Amino-2-butanol
1-Amino-2-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
MW: 89.14 g/mol
MDL Number: MFCD00059196
CAS-Nummer: 13552-21-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge