4-Amino-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
178330-1G 178330-5G
SIAL178330-1GEA 37.6 EUR InStock
SIAL178330-1G SIAL178330-5G
4-Amino-1-butanol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 16…18 °C
Dichte: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008230
CAS-Nummer: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge