5-Amino-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
123048-10G 123048-50G
SIAL123048-10GEA 57.8 EUR InStock
SIAL123048-10G SIAL123048-50G
5-Amino-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-1-pentanol
Formel: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Siedepunkt: 222
Melting Pt: 36
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008237
CAS-Nummer: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge