6-Amino-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A56353-100G A56353-25G A56353-5G
SIALA56353-100GEA 572 EUR InStock
SIALA56353-100G SIALA56353-25G SIALA56353-5G
6-Amino-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
6-Amino-1-hexanol
Formel: C₆H₁₅NO
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 53…55 °C
MDL Number: MFCD00008241
CAS-Nummer: 4048-33-3
EINECS: 223-748-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge