Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T6687-100G T6687-10KG T6687-25KG T6687-5KG
SIALT6687-100GEA 121 EUR InStock
SIALT6687-100G SIALT6687-10KG SIALT6687-25KG SIALT6687-5KG
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol), Sigma-Aldrich®
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 169…172 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=b84ca1743f9dfe50eb47c249460ab41a6772ceb2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge