1,12-Diaminododecan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L04258.06 L04258.14
L04258.06EA 32.8 EUR InStock
L04258.06 L04258.14
1,12-Diaminododecan ≥98%
1,12-Diaminododecan
Purity: 98+% CAS No.: 2783-17-7 Molecular Formula: C12H28N2 Formula Weight: 200.37 Flash Point: 155°(311°F) Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 1742765 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008155
Formel: C₁₂H₂₈N₂
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 68…72 °C
Flash-Pt: 155 °C (311 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008155
CAS-Nummer: 2783-17-7
EINECS: 220-489-6
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge