1,3-Diamino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D18609-25G D18609-5G
SIALD18609-25GEA 96.8 EUR InStock
SIALD18609-25G SIALD18609-5G
1,3-Diamino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,3-Diamino-2-propanol
Formel: C₃H₁₀N₂O
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 40…42 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008142
CAS-Nummer: 616-29-5
EINECS: 210-474-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge