Diethylamin 99.5%, reinst, redestilliert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
378371000 378370010 378370025
ACRO378371000EA 77.9 EUR InStock
ACRO378371000 ACRO378370010 ACRO378370025
Diethylamin 99.5%, reinst, redestilliert
Diethylamin
Formel: (C₂H₅)₂NH
Siedepunkt: 55 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0,71 g/cm³
Flash-Pt: –23 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009032
CAS-Nummer: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN: 1154
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03138
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge