N,N'-Dimethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D157805-25G D157805-100G D157805-5G
SIALD157805-25GEA 125 EUR InStock
SIALD157805-25G SIALD157805-100G SIALD157805-5G
N,N'-Dimethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N'-Dimethylethylendiamin
Formel: C₄H₁₂N₂
MW: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 119
Dichte: 0.82 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008290
CAS-Nummer: 110-70-3
EINECS: 203-793-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge