2-(Ethylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
471461-100ML 471461-2L 471461-500ML
SIAL471461-100MLEA 50.4 EUR InStock
SIAL471461-100ML SIAL471461-2L SIAL471461-500ML
2-(Ethylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Ethylamino)ethanol
Formel: C₄H₁₁NO
MW: 89.14 g/mol
Siedepunkt: 167
Melting Pt: –9 °C
Dichte: 0.914 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002841
CAS-Nummer: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
UN: 2922
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge