Dipropylether ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B21423.14 B21423.22
B21423.14EA 80.4 EUR InStock
B21423.14 B21423.22
Dipropylether ≥99%
Dipropylether
Purity: 99% CAS No.: 111-43-3 Molecular Formula: (CH3CH2CH2)2O Formula Weight: 102.18 Flash Point: -28°(-18°F) Melting Point: -122° Boiling Point: 90-91° UN No.: 2384 MDL No.: MFCD00009376
Formel: C₆H₁₄O
Siedepunkt: 90…91 °C
Melting Pt: –122 °C
Dichte: 0,747
Flash-Pt: –28 °C (–18 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009376
CAS-Nummer: 111-43-3
EINECS: 203-869-6
UN: 2384
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08042
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge