Bis(2-ethoxyethyl)ether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02932.0250 8.02932.1000
8.02932.0250EA 42.1 EUR InStock
8.02932.0250 8.02932.1000
Bis(2-ethoxyethyl)ether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethoxyethyl)ether
Formel: C₈H₁₈O₃
MW: 162.23 g/mol
Siedepunkt: 189
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009254
CAS-Nummer: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Merck Index: 13,03145
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Molar Mass 162.22 g/mol
Boiling Point 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C
Refractive Index 1.4115 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 174 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge