Glutarsäureanhydrid 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
119970050 119971000 119975000 119970025
ACRO119970050EA 22.5 EUR InStock
ACRO119970050 ACRO119971000 ACRO119975000 ACRO119970025
Glutarsäureanhydrid 95%
Glutarsäureanhydrid
Formel: C₅H₆O₃
MW: 114.1 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 46…57 °C
Flash-Pt: 173 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006679
CAS-Nummer: 108-55-4
EINECS: 203-593-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge