1-Heptanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W254800-1KG-K W254800-20KG-K W254800-4KG-K
SIALW254800-1KG-KEA 80.6 EUR InStock
SIALW254800-1KG-K SIALW254800-20KG-K SIALW254800-4KG-K
1-Heptanol, Sigma-Aldrich®
1-Heptanol
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002986
CAS-Nummer: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge