1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
131210-100ML 131210-500ML
SIAL131210-100MLEA 53.2 EUR InStock
SIAL131210-100ML SIAL131210-500ML
1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
1-Nonanol
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
MW: 144.26 g/mol
Siedepunkt: 215
Melting Pt: –7 °C
Dichte: 0.8419 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 76
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002990
CAS-Nummer: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06774
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge