1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W278904-1KG-K W278904-20KG-K W278904-8KG-K
SIALW278904-1KG-KEA 122 EUR InStock
SIALW278904-1KG-K SIALW278904-20KG-K SIALW278904-8KG-K
1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
1-Nonanol
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –7 °C
Dichte: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002990
CAS-Nummer: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06774
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge