1-Tridecanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T57630-10G T57630-50G
SIALT57630-10GEA 106 EUR InStock
SIALT57630-10G SIALT57630-50G
1-Tridecanol, Sigma-Aldrich®
1-Tridecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₁CH₂OH
MW: 200.36 g/mol
Siedepunkt: 250
Melting Pt: 31.5
Dichte: 0.8215 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004756
CAS-Nummer: 112-70-9
EINECS: 203-998-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge