Methanol ≥99,6%, Laborreagens
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
179957-2.5L 179957-4X2.5L 179957-4X4L 179957-4L
179957-2.5LEA 62.34 EUR InStock
179957-2.5L 179957-4X2.5L 179957-4X4L HONC179957-4L
Methanol ≥99,6%, Laborreagens
Methanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1098229
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64…65 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7bb8f9d74455604a6191a480ba063529ad0783c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Explosion Limit 36 %
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.6 %
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as HCOOH) Max. 0.03 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.01 %
Vapor Pressure 410 mmHg ( 50 °C)
Autoignition Temperature 725 °F
Vapor Density 1.11 (vs air)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge