Kaliummethanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
292788-250G 292788-5G
SIAL292788-250GEA 127 EUR InStock
SIAL292788-250G SIAL292788-5G
Kaliummethanolat, Sigma-Aldrich®
Kaliummethanolat
Formel: CH₃KO
MW: 70.13 g/mol
Dichte: 0.85 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012416
CAS-Nummer: 865-33-8
EINECS: 212-736-1
UN: 3206
ADR: 4.2 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge