Glycerin ≥99,0% (durch GC), Reagenzqualität
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
G7757-1GA G7757-1L G7757-20L G7757-5L
G7757-1GAEA 266.89 EUR InStock
G7757-1GA G7757-1L G7757-20L G7757-5L
Glycerin ≥99,0% (durch GC), Reagenzqualität
Glycerin
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Siedepunkt: 290 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: 18 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=481dd90ecbdec73cd4020432d3356161ebfe7681&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Density 3.1 (vs air)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %
Sulfated ash Max. 0.1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Vapor Pressure <1 mmHg ( 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge