Lithiumdodecylsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L9781-25G L9781-50G L9781-5G
SIALL9781-25GEA 448 EUR InStock
SIALL9781-25G SIALL9781-50G SIALL9781-5G
Lithiumdodecylsulfat, Sigma-Aldrich®
Lithiumdodecylsulfat
Formel: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272.34 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007467
CAS-Nummer: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge